주요 문서
PHL89552
Procyanidin B2
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(−)-Epicatechin (4β-8)-(−)-epicatechin, 4,8″-Bi-[(+)-epicatechin], cis,cis″-4,8″-Bi(3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavane), Proanthocyanidin B2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩862,141
₩862,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩862,141
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H26O12
CAS Number:
Molecular Weight:
578.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩862,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus hypericum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. purity of this standard please
    1 답변
    1. This product is a neat or pure powder. The minimum purity is ~90% by HPLC analysis, as listed on the lot specific Certificate of Analysis. The impurities are also listed on the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample of lot specific Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/phl89552#product-documentation