주요 문서
PHL82553
Gossypetin 3,3′,8-trimethylether
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4′,5,7-Trihydroxy 3,3′,8-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩827,936
₩827,936
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩827,936
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16O8
CAS Number:
Molecular Weight:
360.31
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩827,936
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(C(OC)=C(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-12-6-8(4-5-9(12)19)15-18(25-3)14(22)13-10(20)7-11(21)16(24-2)17(13)26-15/h4-7,19-21H,1-3H3
InChI key
XZGZRRSEIISPEP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)