주요 문서
PHL82541
(-)-Fenchone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩422,240
₩422,240
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩422,240
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
2042710
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩422,240
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
151.7 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)