주요 문서
PHL82523
2′,6′-Dihydroxy 4′-methoxychalcone
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩758,611
₩758,611
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩758,611
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
270.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩758,611
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O(C)c1cc(c(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-12-9-14(18)16(15(19)10-12)13(17)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,18-19H,1H3/b8-7+
InChI key
CUGDOWNTXKLQMD-BQYQJAHWSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)