주요 문서
CLS6569
Corning® microplate sealing tape
aluminum film, non-sterile, pack of 100
동의어(들):
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩82,824
₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩82,824
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.13
₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
aluminum film
무균
non-sterile
특징
piercable
포장
pack of 100
제조업체/상표
Corning 6569
크기
384 wells
색상
none
적합성
suitable for (for short and long term storage and PCR, 384 well reactions)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Easy application and removal for short- and long-term storage
  • Provide tight seal to minimize evaporation and condensation and enables oil-free operation when used with PCR thermal cyclers with heated lids
  • Suitable for use between -80°C and 150°C, is not transparent, and is pierceable
  • DMSO-resistant
  • Nonsterile
  • Certified DNase- and RNase-free
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)