주요 문서
PHL82519
Dihydrotanshinone I
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(-)-Dihydrotanshinone I, 15,16-Dihydrotanshinone I
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩861,837
₩861,837
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩861,837
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
278.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩861,837
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
C[C@H]1COC(C2=C3C4=C(C=C2)C(C)=CC=C4)=C1C(C3=O)=O
InChI
1S/C18H14O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-7,10H,8H2,1-2H3/t10-/m0/s1
InChI key
HARGZZNYNSYSGJ-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Tanshinone extracted from a herb, Salvia miltiorrhiza, commonly used in Chinese traditional medicine. A significant decrease in tumor growth was observed using dihydrotanshinone I and irradiation treatment with mouse xenograft model.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)