주요 문서
HMSU12
Sulfur in heavy mineral oil
0.25% (2500 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩215,688
₩215,688
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩215,688
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩215,688
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
농도
0.25% (2500 ppm)
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)