주요 문서
PHL82308
Coumestrol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
7,12-Dihydroxycoumestan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩492,377
₩492,377
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩492,377
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
268.22
Beilstein:
266702
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩492,377
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
≥350 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI key
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Coumestrol has anti-estrogenic actions in the brain and pituitary, mediated through estrogen receptor-α.[1]
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)