주요 문서
PHL80479
(+)-Isocorydine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
11-Hydroxy-1,2,10-trimethoxyaporphine, Isocorydine hydrochloride, Luteanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩403,057
₩403,057
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩403,057
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H23NO4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
377.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩403,057
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=C2C(C[C@@]3([H])C4=C2C(OC)=C(OC)C=C4CCN3C)=CC=C1OC.Cl
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-8-7-12-10-15(24-3)20(25-4)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(23-2)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13,22H,7-9H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
ZWSKLEMBDRWSNZ-ZOWNYOTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)