주요 문서
PHL80460
8-Geranyloxypsoralen
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
9-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,128,173
₩1,128,173
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,128,173
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O4
CAS Number:
Molecular Weight:
338.40
Beilstein:
313632
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,128,173
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c([o]cc3)c2OC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-19-17(10-12-23-19)13-16-7-8-18(22)25-20(16)21/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
InChI key
SOVNCTNQAWWYAQ-OQLLNIDSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)