주요 문서
PHL80042
3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactate, Dan Shen Su Sodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,171,209
₩1,171,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,171,209
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9O5Na
CAS Number:
Molecular Weight:
220.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,171,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1)CC(O)C(=O)O)O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)