제품 라인
ProteoMass™
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 × 10 mL
저장 조건
protect from light
농도
(varied conc.)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
형식
multi-component solution
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Ready-to-use
- Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT, LTQ FT Ultra, and LTQ Orbitrap series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
- Conveniently packaged, freeing you from time consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on the acquistion of quality data
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5.6 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객