기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample/matrix: rabbit plasma, unfiltered K2-EDTA spiked with Spice cannabinoids (5 ng/mL each)
SPE well plate: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate, 50 mg bed wt., 2 mL well vol (575656-U)
sample addition: to each well add 100 μL plasma, followed by a 300 μL of 1% formic acid in acetonitrile, agitate on orbital shaker for 2 minutes
elution: attach collection plate and apply vacuum at 10” Hg for 4 minutes
column: Ascentis Express F5, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53567-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 6.8 (unadjusted); [B] acetonitrile; (50:50; A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1296 psi (89 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), MRM, m/z 344/155 (JWH-073 metabolite), 385/155 (JWH-200), 336/121 (JWH-250), 328/155 (JWH-073), and 342/155 (JWH-018)
injection: 2 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
분석 메모
법적 정보
분석물
SPE 튜브 또는 플레이트
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.