주요 문서
G005735
HPLC Analysis of Water Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: 25 mM potassium phosphate monobasic, pH 3.5
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Nicotinic acid
    L-Ascorbic acid
    Pyridoxine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)