주요 문서
G005722
LC/MS Analysis of Polar Amino Acids on Ascentis® Si (HILIC Mode)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 with formic acid; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 5% A constant; 10 to 16% B, 85 to 79% C in 20 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/L each in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Glutamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)