기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53576-U)
mobile phase: [A] 20 mM potassium phosphate, dibasic, pH 6.2; [B] acetonitrile
gradient: 0% B for 1.5 min, 0-10% over 0.5 min; to 15% B in 1.5 min, 2 min re-equilibration at 0% B
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 4931 psi (340 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: all vitamins in water, 10 μg/mL for nicotinic acid and folic acid, 12 μg/mL for thiamine hydrochloride and cyanocobalamin, (20 μg/mL for pyridoxine, 30 μg/mL for riboflavin, 40 μg/mL for niacineamide, 100 μg/mL for calcium pantothenate, 120 μg/mL for biotin)
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
법적 정보
분석물
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.