기술
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: orange juice spiked with carbendazim at 1 ppb
extraction tube: Supel™ QuE Citrate (EN) Tube (55227-U)
extraction process: add 10 mL of orange juice with pulp to a 50 mL empty extraction tube (55248-U); add carbendazim at 1 ppb; add 10 mL acetonitrile; (shake for 1 minute; add contents of citrate extraction tube (55227-U); shake for 1 min; centrifuge at 3200 rpm for 5 minutes)
clean-up tube: Supel-Q PSA/C18 (55288-U)
clean-up process: transfer 0.7 mL of the acetonitrile layer to the PSA/C18 cleanup tube (55288-U); shake 1 minute; (centrifuge for 3 minutes at 3400 rpm; remove 0.25 mL of the supernatant; mix with 0.25 mL water for LC-MS analysis)
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water; [B] 10 mM ammonium acetate in methanol
gradient: 0-1 min: 30% B; 1.5-3.5 min: 100% B; 3.5-7 min: 30% B
flow rate: 0-1 min: 0.3 mL/min; 1.5-7 min: 0.5 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: MS, ESI(+), MRM, m/z 192/160, 192/132
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
application for SPE
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석물
SPE 튜브 또는 플레이트
관련 제품
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.