product name
Supel™ QuE, Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
material
polypropylene tube
Agency
suitable for EN 15662
제품 라인
Supel™
구성
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g (Cat. No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
포장
pk of 50
기술
QuEChERS: suitable
원심분리 튜브 용적
15 mL
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
애플리케이션
적합성
법적 정보
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객
문서
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
관련 콘텐츠
QuEChERS는 ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe’ 시료 정화 방법으로 살충제 분석을 위해 식품과 농산물 시료 전처리에 사용합니다. QuEChERS는 시료 전처리에서 고체상 추출법(SPE) 기술에 기반합니다.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
고체상 추출법(SPE)은 크로마토그래피 분석(예: HPLC, GC, TLC)에 앞서 빠르고 선택적인 시료 전처리 및 정제에 사용되는 기법입니다. SPE는 데이터를 개선하고 분석용 컬럼을 보호하기 위하여 시료 매트릭스를 교환하고, 분석물을 농축하며, 간섭과 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC, application for SPE자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.