기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2450 psi (169 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: (1R)-2,2′-Bis[(S )-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 25 μg/mL in methanol; (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 50 μg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
분석 메모
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.