726443
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
≥96.5% (HPLC)
동의어(들):
(P,S,S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl-bis(p-tolylsulfoxide), (P,S,S)-pTol-BINASO, (S)-2,2′-Bis-((S)-toluene-4-sulfinyl)-[1,1′]binaphthalenyl
About This Item
추천 제품
분석
≥96.5% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -750±25°, c = 1 in chloroform
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
InChI key
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
애플리케이션
포장
분석 메모
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Chromatograms
application for HPLC활성 필터