주요 문서
G005454
SFC Analysis of Aminoglutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol containing 0.1% DEA in CO2; (75:25, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
적합성
application for SFC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
This application demonstrates the ability of the Astec® Cellulose DMP column to separate Aminoglutethimide enantiomers via Supercritical Fluid Chromatography. DMPC-derivatized cellulose is widely used for chiral separations by SFC, both analytical and prep. The Astec® Cellulose DMP works well in SFC mode, providing rapid separations with excellent selectivity.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    DL-Aminoglutethimide
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)