주요 문서
G005397
HPLC Analysis of Ginsenoside Standards on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A]: water; [B]: acetonitrile
gradient: held at 25% for 1.5 min; 25 to 85% B in 12 min; held at 85% B for 1 min
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 3481 psi (240 bar)
column temp.: 60 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 25 μL
sample: 50 μg/mL in water:methanol (82:18)
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of ginseng.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)