생물학적 소스
plant root (Panax ginseng)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
기술
HPLC: suitable
불순물
≤10% water (Karl Fischer)
색상
white to yellow cast
mp
186 - 188 °C ((367 - 370 °F ))
solubility
methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
InChI key
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable