기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53921-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
pressure: 3336 psi (230 bar)
flow rate: 3.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: Diet Soda 100 - 500 μg/mL in buffer
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.