기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: tap water spiked at 2 μg/mL with glycols
SPE tube/cartridge: ENVI-Carb Plus reversible cartridge, 400 mg/ 1mL (54812-U)
condition: 1 mL methylene chloride, 2 x 2 mL methanol, 3 mL deionized water (cartridge not allowed to dry during conditioning)
sample addition: 5 mL spiked tap water
drying: 10 min, 10 mm mercury
elution: 2 mL 80:20 methanol:methylene chloride
column: SPB-1000, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24313)
oven: 50 °C (1 min), 8 °C/min to 200 °C (7 min)
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 220 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 0.75 min.)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ inlet liner with taper
적합성
application for SPE
응용 분야
environmental
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.