주요 문서
G004331
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R (MS Detection)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-)
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    Ketoprofen, ≥98% (TLC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)