주요 문서
FAP80673
Melamine in Milk powder
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
Grade
reference material
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Melamine, Cyanuric acid
Matrix Group: Dairy products and eggs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)