CRM77345
Amyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
크기 선택
₩260,348
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩260,348
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
InChI key
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
258.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
126 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.