분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
InChI key
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터