주요 문서
CRM47341
Supelco
Acetone- 2,4-DNPH solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
동의어(들):
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩82,723
₩82,723
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩82,723
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
238.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
₩82,723
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
양식
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
1000 μg/mL in acetonitrile
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)