주요 문서
CRM46300
Supelco
Aflatoxin mix
certified reference material, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 × 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 X 1 ML
₩156,818
₩156,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 X 1 ML
₩156,818
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩156,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 5 × 1 mL
농도
in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
multi-component solution
저장 온도
-10 to -25°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Aflatoxin B1 1 μg/mL
    Aflatoxin B2 .3 μg/mL
    Aflatoxin G1 1 μg/mL
    Aflatoxin G2 .3 μg/mL
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)