주요 문서
CRM46323
Supelco
Aflatoxin B1 solution
certified reference material, 3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩141,694
₩141,694
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩141,694
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
312.27
Beilstein:
1269174
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩141,694
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)