주요 문서
CRM44896
Supelco
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution
certified reference material, 1000 μg/mL in pyridine, ampule of 5 mL
동의어(들):
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ASTM® D6584
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 5 mL
농도
1000 μg/mL in pyridine
기술
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)