CRM37883
1,4-Dimethylnaphthalene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.613 (lit.)
bp
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
InChI key
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.