주요 문서
CRM36175
Supelco
Napropamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
N,N-Diethyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩81,809
₩81,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩81,809
About This Item
Linear Formula:
C10H7OCH(CH3)CON(CH2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
271.35
Beilstein:
6809160
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩81,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
73-78 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
InChI key
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)