97148
Cyflufenamid E-isomer
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(E)-N-[α-(Cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
97148-25MG
₩125,556
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H17F5N2O2
Molecular Weight:
412.35
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
일반 설명
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU). Maximim residue levels (MRLs) have been set for cyflufenamid (sum of cyflufenamid Z- and its E-isomer), expressed as cyflufenamid according to Reg. (EU) 2022/476 in various products of plant and animal origin in the range of 0.01 - 0.2 mg/kg
애플리케이션
Environmental
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.