주요 문서
96355
Supelco
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
동의어(들):
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
96355-100MG
₩96,121
₩96,121
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
96355-100MG
₩96,121
About This Item
Linear Formula:
CH2(C6H10NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.36
Beilstein:
2079179
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
₩96,121
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 38 °C)
분석
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
기술
HPLC: suitable
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI key
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
318.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
159 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)