제품명
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L21
제조업체/상표
Hamilton
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
기질 활성군
polymer
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터