주요 문서
82012-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,105,234
₩1,105,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,105,234
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩1,105,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L21
제조업체/상표
Hamilton
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
기질 활성군
polymer
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)