주요 문서
819686
TSKgel® BioAssist® S (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
동의어(들):
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh 19686
파라미터
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
7 μm
공극 크기
1300 Å
작동 pH
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel BioAssist S columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. The resin′s large pores are very accessible even for high molecular weight proteins. This leads to higher chromatographic efficiency and binding capacity for purification. The columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
물리적 형태
Shipped in 20% Ethanol in 20 mM phosphate buffer (pH 6.5).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)