문서
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
동의어(들):
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
형태
solid
작용기
amine
piperidine
Boc
관련 카테고리
애플리케이션
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable