주요 문서
819315
TSKgel® SuperAW2500 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
동의어(들):
TSKgel® SuperAW2500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® SuperAW2500 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 19315
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
4 μm
공극 크기
25 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
TSKgel SuperAW2500 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
애플리케이션
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 2,000 Da
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)