문서
814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
동의어(들):
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 7.5 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 14461
파라미터
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 21.5 mm
표면적
450 m2/g
기질
silica particle platform
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for 21.5mmID TSKgel Amide-80 column, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
물리적 형태
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)