분석
≥97.0%
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
SMILES string
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
InChI key
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Synthesis of lariat ether derivatives
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Cation Binding by Macrocycles null
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5652-5652 (1988)