주요 문서
807157
TSKgel® SAX (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, trimethylamine phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® SAX HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 07157
파라미터
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
기질 활성군
trimethylamine phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
1-14
분리 기술
anion exchange
일반 설명
TSKgel® SAX columns are packed with 5μm porous spherical PS/DVB particles which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation of isomerized sugars, alcohols, and low molecular weight organic acids.
물리적 형태
Shipped in DI water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)