주요 문서
806191
Endfitting w/ Fixed 10 μm Frit for 21.5 mm ID TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
동의어(들):
TSKgel® Hardware and Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 806191은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel frit
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 06191
기술
HPLC: suitable
공극 크기
10 μm
호환성
Tosoh 21.5 mm ID TSKgel Columns
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)