문서
818254
Endfitting w/ Fixed 1 μm Frit for TSKgel® SuperH Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
동의어(들):
TSKgel® Hardware and Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
material
fitting (fluorocarbon)
stainless steel frit
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 18254
기술
HPLC: suitable
공극 크기
1 μm
호환성
Tosoh TSKgel Super H columns
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.