주요 문서
78884
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩529,932
₩529,932
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩529,932
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17D3H30NO5
Molecular Weight:
334.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩529,932
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H33NO5/c1-5-6-7-8-9-10-14(19)11-17(22)23-15(12-16(20)21)13-18(2,3)4/h14-15,19H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1/i2D3
InChI key
VCRSQDIROUELAR-ZRFWCEMQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)