78524
Elemental Impurities according to ICH Q3D cutaneous and transcutaneous, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
크기 선택
₩689,591
크기 선택
About This Item
₩689,591
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
Ag, 150 mg/L
As, 30 mg/L
Cd, 30 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 50 mg/L
Se, 800 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 100 mg/L
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
농도
(in 12% Nitric acid)
기술
ICP: suitable
형식
multi-component solution
일반 설명
제조 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
보충제 위험성
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.