주요 문서
72661
Supelco
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩96,121
₩96,121
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩96,121
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4ONa · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
161.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
₩96,121
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)